2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0421-1G OR0421-250MG OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA 627 EUR
APOSOR0421-1G APOSOR0421-250MG APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂
MW: 182.61 g/mol
Pto. de fusión: 55…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658967
Núm. CAS: 123266-63-7