8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0430-1G OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA 49.3 EUR
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366481
Núm. CAS: 646477-45-4