Isocianato de 2-etoxifenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 256 EUR
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
Isocianato de 2-etoxifenilo 97%
Isocianato de 2-etoxifenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C/22mmHg
Densidad: 1.105 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002007
Núm. CAS: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III