2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Thiazole-2-carbonyl chloride, 1,3-Thiazole-2-carbonylchloride
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 236 EUR
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Formula: C₄H₂ClNOS
MW: 147,582 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06658970
Núm. CAS: 30216-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II