Dietoxiacetato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethoxyacetic ethyl ester
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 39.3 EUR
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Dietoxiacetato de etilo 97%
Dietoxiacetato de etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Densidad: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009231
Núm. CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8