2-Ethyl-6-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0472-1G
OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0472-1G
APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00962292 Núm. CAS: 1687-64-5 |