Isocianato de 2-etil-6-metilfenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethyl-6-methylphenylisocyanate
OR0473-10G OR0473-1G OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA 206 EUR
APOSOR0473-10G APOSOR0473-1G APOSOR0473-5G
Isocianato de 2-etil-6-metilfenilo
Isocianato de 2-etil-6-metilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C/5mmHg
Densidad: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013855
Núm. CAS: 75746-71-3
UN: 2206
ADR: 6.1 III