2-Fenilpropionato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
2-Fenilpropionato de etilo
2-Fenilpropionato de etilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 122 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00795471
Núm. CAS: 2510-99-8