1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Boc-4-(4-Carboxybenzyl)piperazine, 4-(4-Carboxybenzyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
OR0480-1G
OR0480-5G
APOSOR0480-1GEA
89.9
EUR
APOSOR0480-1G
APOSOR0480-5G
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Formula:
C₁₇H₂₄N₂O₄ MW: 320.39 g/mol Pto. de fusión: 212…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974012 Núm. CAS: 479353-63-4 |