N-Fmoc-L-leucina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0491-500G
APOSOR0491-500GEA 192 EUR
APOSOR0491-500G
N-Fmoc-L-leucina
N-Fmoc-L-leucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037133
Núm. CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7