2-Aminopiridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Aminopiridin-3-ol
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 166…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006317
Núm. CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III