Ácido 3,3-dimetilbutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
Ácido 3,3-dimetilbutírico
Ácido 3,3-dimetilbutírico
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 185…190 °C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,9124 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002715
Núm. CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III