Homopiperazina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Perhidro-1,4-diazepina

OR0503-100G OR0503-25G
APOSOR0503-100GEA 102 EUR
APOSOR0503-100G APOSOR0503-25G
Homopiperazina 97%
Homopiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Pto. de fusión: 38…40 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006933
Núm. CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR