Indol-3-etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: β-Indol-3-iletanol
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
Indol-3-etanol 98%
Indol-3-etanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 57…60 °C
Pto. de inflamación: 255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005659
Núm. CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Índice Merck: 12,09930