3-(2-Piridil)etanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyridin-3-yl)ethanol, 2-(3-Pyridyl)ethanol
OR0520-1G OR0520-5G
APOSOR0520-1GEA 58 EUR
APOSOR0520-1G APOSOR0520-5G
3-(2-Piridil)etanol
3-(2-Piridil)etanol
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 176 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831047
Núm. CAS: 6293-56-7