4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 140 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 175 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002231
Núm. CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR