1-Adamantanmetanol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 142 EUR
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantanmetanol 98%
1-Adamantanmetanol
Formula: C₁₁H₁₈O
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074751
Núm. CAS: 770-71-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR