Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 40.6 EUR
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Pto. de fusión: 229…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007110
Núm. CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9