4-Iodo-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0542-100G
OR0542-25G
OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA
53.8
EUR
APOSOR0542-100G
APOSOR0542-25G
APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotolueno 98%
4-Iodo-2-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆INO₂ Pto. de fusión: 66…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051090 Núm. CAS: 41252-97-5 |