4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Formula: C₁₂H₁₃NO
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047198
Núm. CAS: 5541-89-9