4-Iodo-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-2-metilanilina
OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-25GEA 26.1 EUR
APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidina
4-Iodo-o-toluidina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025299
Núm. CAS: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2