2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Isobutylphenyl)propanoyl chloride
OR0555-1G OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA 405 EUR
APOSOR0555-1G APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Formula: C₁₃H₁₇ClO
MW: 224,73 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764800
Núm. CAS: 34715-60-1