2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-5GEA 460 EUR
APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00711879
Núm. CAS: 127222-69-9