2,3-Dimetilbenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0561-25G
APOSOR0561-25GEA 82.8 EUR
APOSOR0561-25G
2,3-Dimetilbenzonitrilo 98%
2,3-Dimetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 23…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019744
Núm. CAS: 5724-56-1