4-(Methylsulphonyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 198 EUR
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047806
Núm. CAS: 14763-60-1