1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0563-1G OR0563-250MG OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA 88.6 EUR
APOSOR0563-1G APOSOR0563-250MG APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
Pto. de fusión: 222…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570664
Núm. CAS: 306935-41-1