Isotiocianato de 2-isopropil-6-metilfenilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0564-1G
OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA
94.4
EUR
APOSOR0564-1G
APOSOR0564-5G
Isotiocianato de 2-isopropil-6-metilfenilo
Isotiocianato de 2-isopropil-6-metilfenilo
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.23 g/mol Pto. Ebullición: 92 °C/3mmHg Densidad: 1.02 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060370 Núm. CAS: 306935-86-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |