(Clorometil)pentametilbenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentamethylbenzyl chloride, 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl chloride
OR0567-5G OR0567-1G
APOSOR0567-5GEA 290 EUR
APOSOR0567-5G APOSOR0567-1G
(Clorometil)pentametilbenceno 95%
(Clorometil)pentametilbenceno
Formula: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
MW: 196,72 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000900
Núm. CAS: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
UN: 3261
ADR: 8,III