L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0572-100G
OR0572-25G
OR0572-500G
APOSOR0572-100GEA
145
EUR
APOSOR0572-100G
APOSOR0572-25G
APOSOR0572-500G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 97%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064218 Núm. CAS: 20859-02-3 EINECS: 424-750-7 |