6-Metoxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indol-6-il metil éter, 6-Metoxi-1H-indol
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Metoxiindol 98%
6-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022780
Núm. CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6