3-Metilbenzamidoxima
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 45.1 EUR
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Metilbenzamidoxima
3-Metilbenzamidoxima
Formula: C₈H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833266
Núm. CAS: 40067-82-1