Methyl-2-chloroisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
OR0610-100G
APOSOR0610-100GEA 72.5 EUR
APOSOR0610-100G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01765409
Núm. CAS: 58481-11-1