2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.1 EUR
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
Formula: C₆H₈O₂
Pto. de fusión: 212…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001406
Núm. CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2