(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-25GEA 36.6 EUR
APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo
(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800680
Núm. CAS: 6725-44-6