4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 71.2 EUR
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241.2 g/mol
Pto. de fusión: 141…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007239
Núm. CAS: 26791-93-5