2-Methylindan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-1-indanone
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 415 EUR
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/4mmHg
Densidad: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192303
Núm. CAS: 17496-14-9