4-Etiniltolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0642-25G OR0642-5G OR0642-100G
APOSOR0642-25GEA 92.8 EUR
APOSOR0642-25G APOSOR0642-5G APOSOR0642-100G
4-Etiniltolueno
4-Etiniltolueno
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008571
Núm. CAS: 766-97-2
UN: 3295
ADR: 3,III