Ácido (3-metilfenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 84.1 EUR
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
Ácido (3-metilfenil)metabórico 97%
Ácido (3-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040198
Núm. CAS: 17933-03-8