5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromobenzofuran-2-carbaldehyde
OR0646-1G OR0646-250MG
APOSOR0646-1GEA 144 EUR
APOSOR0646-1G APOSOR0646-250MG
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₅BrO₂
MW: 225,05 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659072
Núm. CAS: 23145-16-6