1-Metil-4-piperidona 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Metil-4-piperidona 98+%
1-Metil-4-piperidona
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 55…58 °C/10mmHg
Densidad: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006191
Núm. CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III