Propiolato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
OR0649-100G OR0649-5G OR0649-25G
APOSOR0649-100GEA 163 EUR
APOSOR0649-100G APOSOR0649-5G APOSOR0649-25G
Propiolato de metilo
Propiolato de metilo
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Densidad: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008572
Núm. CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II