5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: AS057278, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR0650-1G
APOSOR0650-1GEA 0 EUR
APOSOR0650-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C5H6N2O2
MW: 126,11 g/mol
Pto. de fusión: 236…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462235
Núm. CAS: 402-61-9