6-Metilquinoxalina
Proveedor: Apollo Scientific
OR0653-5G OR0653-100G OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA 0 EUR
APOSOR0653-5G APOSOR0653-100G APOSOR0653-25G
6-Metilquinoxalina
6-Metilquinoxalina
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041001
Núm. CAS: 6344-72-5