2-(Methylthio)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA 232 EUR
APOSOR0657-1G APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Formula: C₈H₁₁NS
Pto. Ebullición: 139…141 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831039
Núm. CAS: 56004-83-2
UN: 1760
ADR: 8,III