2-(2-Naphthyl)indole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
OR0668-1G OR0668-5G OR0668-250MG
APOSOR0668-1GEA 143 EUR
APOSOR0668-1G APOSOR0668-5G APOSOR0668-250MG
2-(2-Naphthyl)indole 98%
2-(2-Naphthyl)indole
Formula: C₁₈H₁₃N
Pto. de fusión: 204…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124144
Núm. CAS: 23746-81-8