5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 29 EUR
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C9H6N2O3
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01313781
Núm. CAS: 6625-96-3