4-Nitro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 0 EUR
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051221
Núm. CAS: 949-99-5
EINECS: 213-446-8