3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831780
Núm. CAS: 39911-29-0