3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00455104
Núm. CAS: 284679-97-6