2-Bromoetil fenil éter 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromoetoxi)benceno, β-Bromofenetol
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.2 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
2-Bromoetil fenil éter 98%
2-Bromoetil fenil éter
Formula: BrCH₂CH₂OC₆H₅
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 31…35 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000234
Núm. CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4